Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pararosaniline chloride, 96%, pure
Codice prodotto. p-4228990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10746003
Marca: Thermo Scientific Chemicals 416800050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 569-61-9 | C19H17N3·HCl | 323.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ideal for analysis by ICP-MS and high-resolution ICP-MS.
  • Evaluated for 65 metals at low-level ppt concentrations.
  • Manufactured, purified, and packaged in a Class 1000 clean room.
  • Packaged in specially cleaned Teflon FEP for PFA bottles to maintain product integrity and to eliminate metal leaching from glass bottles.
  • Three year shelf life from time of manufacture - available on COA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 569-61-9
Formula molecolare C19H17N3·HCl
Molecular Weight (g/mol) 323.83
InChI Key JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
IUPAC Name 4-[(4-aminophenyl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline;hydrochloride
SMILES C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Pararosaniline chloride
Punto di fusione 268.0°C to 270.0°C
Colore Green
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol
Peso formulazione 323.83
Percent Purity 95%
Grado Pure
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pararosaniline chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.