Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pararosaniline chloride, pure, high purity biological stain
Codice prodotto. 10390934 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10390934
Marca: Thermo Scientific Chemicals 227880050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 569-61-9 | C19H18ClN3 | 323.824 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 569-61-9
Formula molecolare C19H18ClN3
Molecular Weight (g/mol) 323.824
Numero MDL MFCD00001657
InChI Key JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Basic Red 9, monohydrochloride, Basic Fuchsin, C.I. 42500
PubChem CID 11292
ChEBI CHEBI:87663
IUPAC Name 4-[(4-aminophenyl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]aniline;hydrochloride
SMILES C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Pararosaniline chloride
Punto di fusione 268.0°C to 270.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol
Peso formulazione 323.83
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pararosaniline chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.