Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pararosaniline chloride, pure, high purity biological stain
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Pararosaniline chloride |
| Punto di fusione | 268.0°C to 270.0°C |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol |
| Peso formulazione | 323.83 |
| Grado | Pure |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Quantità | 5 g |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pararosaniline chloride
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.