Learn More
Parker domnick hunter™ Ultra-High Purity Hydrogen Generators for GC and GC/MS
Codice prodotto. 12872636
Click to view available options
Portata:
160 ml/min.
250 ml/min.
500 ml/min.
Wattage:
170 W
210 W
230 W
Modello:
20H-MD
40H-MD
60H-MD
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12872636
Marca: Parker domnick hunter™ 60HMD
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ultra-high purity, low maintenance generators supply hydrogen for GC and GC/MS carrier gas applications, plus all commonly used combustion detectors used routinely in GC
Generazione di idrogeno semplicemente da acqua deionizzata ed elettricità, a bassa pressione e solo su richiesta. Sono disponibili tre diversi modelli, con portate comprese tra 160 ml/min. e 500 ml/min. Tutti i modelli dispongono di un esclusivo sistema di monitoraggio e allarme del generatore che garantisce un'elevata affidabilità e la sicurezza dell'utente.
  • La membrana a scambio ionico produce un flusso di idrogeno ultra puro, che viene purificato ulteriormente dall'essiccatore rigenerativo per l'uso come gas di trasporto
  • Gas su richiesta: nessuna fase di riscaldamento
  • Le unità di gestione dell'acqua e della compressione cellulare garantiscono la longevità e l'affidabilità delle cellule
  • Il sistema di monitoraggio/allarme rileva automaticamente eventuali perdite di idrogeno e monitora continuativamente i parametri vitali
  • Il sistema di protezione da esplosioni a sette stadi insieme a quantità minime di gas immagazzinato assicurano la sicurezza del funzionamento
I prodotti inclusi in questo gruppo sono dotati di un'alimentazione universale e possono essere usati con qualsiasi tensione 100-230 V 50/60 Hz.
Compliance
Conformità e registrazione CE, CSA e UL.
Warranty
Due anni (cella), un anno (intero strumento)
Specifica
Certificazione/Conformità CE, CSA, UL
Profondità (sistema imperiale) 18.5 in.
Profondità (sistema metrico) 47 cm
Portata 500 ml/min.
Altezza (sistema imperiale) 17.9 in.
Altezza (sistema metrico) 45.6 cm
Temperatura operativa ambiente max Da 5 ° a 40 °C
Porta di uscita 0.125 in. compression fitting
Tensione Da 90 a 264 V
Peso (sistema metrico) 25 kg
Larghezza (sistema imperiale) 13.5 in.
Requisiti elettrici Da 90 a 264 V 50/60 Hz
Modello 60H-MD
Pressione Da 10 a 100 psi
Wattage 230 W
Frequenza 50/60 Hz
Purezza 99.9999%
Tipo Generatore a idrogeno