Learn More
Parker domnick hunter™ Ultra-High Purity Hydrogen Generators for GC and GC/MS
Ultra-high purity, low maintenance generators supply hydrogen for GC and GC/MS carrier gas applications, plus all commonly used combustion detectors used routinely in GC
15430.00€ - 22885.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, CSA, UL |
---|---|
Profondità (sistema imperiale) | 18.5 in. |
Profondità (sistema metrico) | 47 cm |
Altezza (sistema imperiale) | 17.9 in. |
Altezza (sistema metrico) | 45.6 cm |
Codice del prodotto | Marca | Portata | Modello | Wattage | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata | Modello | Wattage | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12862636
|
Parker domnick hunter™
40H-MD |
250 ml/min. | 40H-MD | 210 W |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12872636
|
Parker domnick hunter™
60H-MD |
500 ml/min. | 60H-MD | 230 W |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12535686
|
Parker domnick hunter™
20H-MD |
160 ml/min. | 20H-MD | 170 W |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Generazione di idrogeno semplicemente da acqua deionizzata ed elettricità, a bassa pressione e solo su richiesta. Sono disponibili tre diversi modelli, con portate comprese tra 160 ml/min. e 500 ml/min. Tutti i modelli dispongono di un esclusivo sistema di monitoraggio e allarme del generatore che garantisce un'elevata affidabilità e la sicurezza dell'utente.
- La membrana a scambio ionico produce un flusso di idrogeno ultra puro, che viene purificato ulteriormente dall'essiccatore rigenerativo per l'uso come gas di trasporto
- Gas su richiesta: nessuna fase di riscaldamento
- Le unità di gestione dell'acqua e della compressione cellulare garantiscono la longevità e l'affidabilità delle cellule
- Il sistema di monitoraggio/allarme rileva automaticamente eventuali perdite di idrogeno e monitora continuativamente i parametri vitali
- Il sistema di protezione da esplosioni a sette stadi insieme a quantità minime di gas immagazzinato assicurano la sicurezza del funzionamento
I prodotti inclusi in questo gruppo sono dotati di un'alimentazione universale e possono essere usati con qualsiasi tensione 100-230 V 50/60 Hz.
Compliance
Conformità e registrazione CE, CSA e UL.
Warranty
Due anni (cella), un anno (intero strumento)
Specifica
CE, CSA, UL | |
47 cm | |
45.6 cm | |
0.125 in. compression fitting | |
25 kg | |
Da 90 a 264 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz | |
Generatore a idrogeno |
18.5 in. | |
17.9 in. | |
Da 5 ° a 40 °C | |
Da 90 a 264 V | |
13.5 in. | |
Da 10 a 100 psi | |
99.9999% |