Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ PFA Compression Union Tee
Codice prodotto. 11745738
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1/2 in.
1/8 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11745738
Marca: Cole-Parmer™ 3132029
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings
  • Superior chemical resistance with durable PFA composition.
  • Get a tight seal at higher pressures.
  • Withstand higher pressures than barbed fittings.
  • Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
Specifica
Descrizione Compression Union Tee
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PFA
Dimensioni dei tubi 1/8 in.
Metodo di sterilizzazione Autoclave or Ethylene Oxide
Product Type Compression Union Tee