Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ Stainless Steel Compression Union
Codice prodotto. 11898621
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
3/8 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11898621
Marca: Cole-Parmer™ 3048603
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Compression fittings are an excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings
  • Compression Fittings
  • Get a secure seal at higher pressures
  • Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
  • Very good chemical resistance
  • Rates to 220 psi at 77°F (25°C)
  • Sterilize by either ethylene oxide, autoclave or gamma irradiation
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Dimensioni dei tubi 3/8 in.
Dimensione della porta 3/8 x 3/8 in.
Metodo di sterilizzazione Autoclave, Ethylene Oxide or Gamma
Pressione massima 220 psi
Product Type Compression Union