Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ Union Tee Compression Fitting
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
5/35 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
- Very good chemical resistance
- Rated to 220psi maximum at 77°F ( 25°C)
- Usable from 32 to 212°F (0 to 100°C)
Specifica
Specifica
| Descrizione | Compression x NPT(M) Connection |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 5/35 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3.97 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Overall Length (English) | 2 3/16 in. |
| Porta di uscita | 1/4 in. |
| Dimensione della porta | 1/4 in. |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave Only |
| Dimensioni filo | 1/4 in. |
| Vedi altri risultati |