Learn More
PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase) Ab-3, Rabbit Polyclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™
Epredia™ PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase) Ab-3, Rabbit Polyclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
198.90€ - 933.30€
Specifica
Antigene PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase) Ab-3
Concentrazione 1mg/mL
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Metodo di purificazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Metodo di purificazione Prezzo Quantità e disponibilità  
12643117
Vedere i documenti
Epredia
RB-1680-P0
100 μL Purified with BSA and Azide Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12663117
Vedere i documenti
Epredia
RB-1680-P1
500 μL Purified with BSA and Azide Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12673117
Vedere i documenti
Epredia
RB-1680-P1ABX
500 μL Purified w/o BSA and Azide Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12683117
Vedere i documenti
Epredia
RB-1680-PABX
1 mL Purified w/o BSA and Azide Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Poly ADP-Ribose Polymerase (PARP) uses nicotinamide adenine dinucleotide (oxidized form) NAD as a substrate to catalyse the transfer of ADP-ribose to a variety of nuclear protein acceptors. Proteolysis of PARP to its stable 85kDa fragment is an early marker of programmed cell death (apoptosis) and is mediated by the caspase CPP32 protein. Cleavage occurs between Adp216 and Gly217, a site in PARP conserved across species.
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Species Reactivity: Human, Mouse, Rat and Cow. Others not known.
Epitope: C-terminal
Immunogen: A synthetic peptide from the C-terminal region of bovine PARP
Molecular Weight: 116kDa
Positive Control: Raji cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
  • Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Specifica
PARP (Poly ADP-Ribose Polymerase) Ab-3
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis
A synthetic peptide from the C-terminal region of bovine PARP
Primary
1mg/mL
Polyclonal
Concentrated
RUO
Bovine, Human, Mouse