Learn More
Brannan™ Termometri a immersione parziale Initial™
Codice prodotto. 15659025
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +110°C
-20°C to +110°C
Da –10 a 110 °C
Da –100 a 50 °C
Da –17 a 110 °C
Suddivisione:
1 °C
1°C
2 °C
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Parziale
Totale
Lunghezza (sistema metrico):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
305 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 15659025
Marca: Brannan™ 44/403/3
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
General purpose laboratory thermometer without calibration certificate.
Filled with a brightly colored, mercury-free spirit. Brannan™ Partial Immersion Spirit Filled Thermometers use specially selected filling materials covering temperatures down to -200°C and feature a non-roll cap with suspension ring.
  • Lab thermometer
  • Safe non-mercury filling
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for Educational Use
Tipo di immersione Partial Immersion
Lunghezza (sistema metrico) 305 mm
Materiale Glass
Riempimento termometro Green Spirit
Product Type Thermometer
Temperature Range (Metric) -10°C to +110°C
Suddivisione 1°C
Larghezza (sistema metrico) 1.2 cm