Learn More
Brannan™ Termometri a immersione parziale Initial™
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +110°C
-20°C to +110°C
Da –10 a 110 °C
Da –100 a 50 °C
Da –17 a 110 °C
Suddivisione:
1 °C
1°C
2 °C
Tipo di immersione:
Partial Immersion
Parziale
Totale
Lunghezza (sistema metrico):
155 mm
205 mm
300 mm
305 mm
305 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Filled with a brightly colored, mercury-free spirit. Brannan™ Partial Immersion Spirit Filled Thermometers use specially selected filling materials covering temperatures down to -200°C and feature a non-roll cap with suspension ring.
- Lab thermometer
- Safe non-mercury filling
- Non-roll end cap
- Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
- Made in UK
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per l'utilizzo didattico |
| Tipo di immersione | Parziale |
| Lunghezza (sistema metrico) | 205 mm |
| Materiale | Vetro |
| Riempimento termometro | Alcool verde |
| Peso (sistema metrico) | 24 g |
| Product Type | Termometro da laboratorio |
| Max. Temperature (English) | 230°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 110°C |
| Min. Temperature (English) | 14°F |
| Vedi altri risultati |