missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Parvalbumin alpha Antibody (PVALB/7601) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals™ NBP3-27001AF532
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Parvalbumin alpha Monoclonal antibody specifically detects Parvalbumin alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| Parvalbumin alpha | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| D22S749 | |
| Recombinant fragment (around aa1-110) of human Parvalbumin alpha protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PVALB/7601 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 5816 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto