Learn More
Memmert Pass-through Oven UF260TS TwinDISPLAY, 256L, 20-250°C, Forced Convection
Marca:  Memmert UF260TS
Pass-through Oven UF260TS TwinDISPLAY, 256L, 20-250°C, Forced Convection
Codice prodotto. 16398027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11035.00€
    10699.00€ / Pezzo
    Risparmia 336.00€
    3% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 06-02-2026