Learn More
Memmert Pass-through Oven UF450TS TwinDISPLAY, 449L, 20-250°C, Forced Convection
Marca:  Memmert UF450TS
Pass-through Oven UF450TS TwinDISPLAY, 449L, 20-250°C, Forced Convection
Codice prodotto. 16308037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14050.00€
    13624.00€ / Pezzo
    Risparmia 426.00€
    3% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 06-02-2026