Learn More
Memmert Pass-through Oven UF750TS TwinDISPLAY, 749L, 20-250°C, Forced Convection
Marca:  Memmert UF750TS
Pass-through Oven UF750TS TwinDISPLAY, 749L, 20-250°C, Forced Convection
Codice prodotto. 16318037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18060.00€
    17511.00€ / Pezzo
    Risparmia 549.00€
    3% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-02-2026