Learn More
Microspec™ Pasteur Pipette
Click to view available options
Volume (sistema metrico) di erogazione:
1 mL
3 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
Bulk Pack of 500. Available as sterile or non-sterile.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Calibrato | No |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduato | Sì |
| Quantità | 500 |
| Volume (sistema metrico) di erogazione | 1 mL |
| Colore | Clear |
| Monouso | Single-use |