Learn More
KARTELL Pasteur Pipette
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3.5 mL
4 mL
4.4 mL
5 mL
5.4 mL
7 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Gocce/mL:
21
23
28
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Descrizione
- Disposable PE pipette with bulb and graduations.
- The slender tip guarantees precision transfer of the sample.
- Sterile pipettes individually wrapped
- Bulb Capacity: 3.5 mL
- Stem Volume: 1 mL
- Stem dia: 5 mm
- Grad ml: 1 mL
- Grad Interval: 0.25 mL
Specifica
Specifica
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 3.5 mL |
| Materiale | Polyethylene |
| Sterilità | Sterile |
| Gocce/mL | 23 |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 1 mL / Subgrad: 0.25 mL |
| Colore | Clear |
| Volume (sistema metrico) | 3.5 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Tipo | Pasteur Pipet |
| Vedi altri risultati |