Learn More
KARTELL Pasteur Pipette
Codice prodotto. p-200004206
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3.5 mL
4 mL
4.4 mL
5 mL
5.4 mL
7 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Gocce/mL:
21
23
28
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 17848085
Marca: KARTELL 00329/1
These disposable Pasteur Pipettes are ideal for the precise transfer of samples.
  • Disposable PE pipette with bulb and graduations.
  • The slender tip guarantees precision transfer of the sample.
  • Sterile pipettes individually wrapped.
Specifica
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 3.5 mL
Materiale Polyethylene
Sterilità Sterile
Gocce/mL 28
Graduato No
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 4 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Tipo Pasteur Pipet
Monouso Single-use
Fit for Purpose Sterile