Learn More
ratiolab™ Pasteur-Plast Pipets
Click to view available options
Graduato:
No
Sì
Lunghezza (sistema metrico):
63 mm
130 mm
152 mm
196 mm
228 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
1.2 mL
1.5 mL
2 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
- Soft, elastic bulb is unbreakable, thus reducing the risk of glass injury
- Burr-free orifice for neat, clean and precise dispensing
- Only externally graduated Pasteur-plast pipets with clearly visible embossed graduations
Specifica
Specifica
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduato | No |
| Quantità | 500 Pipets/Box |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | ≤70°C |
| Colore | Clear |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Tipo | Pasteur Pipet |
| Monouso | Single-use |