Learn More
ratiolab™ Pasteur-Plast Pipets
Codice prodotto. p-200106376
Click to view available options
Graduato:
No
Lunghezza (sistema metrico):
63 mm
130 mm
152 mm
196 mm
228 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
1.2 mL
1.5 mL
2 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 10122152
Marca: ratiolab™ 2600160
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Render liquid handling simple and safe with these Pasteur-Plast pipets, which are inert to biological fluids and most acids. The low affinity of the surface reduces the loss of cells and valuable proteins through binding.
  • Soft, elastic bulb is unbreakable, thus reducing the risk of glass injury
  • Burr-free orifice for neat, clean and precise dispensing
  • Only externally graduated Pasteur-plast pipets with clearly visible embossed graduations
Specifica
Sterilità Non-sterile
Graduato No
Quantità 500 Pipets/Box
Temperatura (sistema metrico) operativa ≤70°C
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 1.2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 63 mm
Tipo Pasteur Pipet