missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Patched1 Monoclonal Antibody (OTI5G9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA803822
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
This gene encodes a member of the patched gene family. The encoded protein is the receptor for sonic hedgehog, a secreted molecule implicated in the formation of embryonic structures and in tumorigenesis, as well as the desert hedgehog and indian hedgehog proteins. This gene functions as a tumor suppressor. Mutations of this gene have been associated with basal cell nevus syndrome, esophageal squamous cell carcinoma, trichoepitheliomas, transitional cell carcinomas of the bladder, as well as holoprosencephaly. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. Additional splice variants have been described, but their full length sequences and biological validity cannot be determined currently.Specifica
| Patched1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q13635 | |
| PTCH1 | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 770-1027 of human PTCH1 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI5G9 | |
| Unconjugated | |
| PTCH1 | |
| BCNS, NBCCS, PTC, PTC1, PTCH | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 5727 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto