Learn More
Patched1 Monoclonal Antibody (OTI5G9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA803822S
Descrizione
Patched1 Monoclonal antibody specifically detects Patched1 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| Patched1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P21860 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 2065 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI5G9 | |
| Unconjugated | |
| ERBB3 | |
| A230106A15Rik; BCNS; etID309849.2; FLJ26746; FLJ42602; HGNC:9585; HPE7; lep; leprechaun; mes; mesenchymal dysplasia; NBCCS; OTTHUMP00000021709; OTTHUMP00000021710; patched; Patched 1; patched 2; patched homolog 1; patched homolog 2; patched protein; patched1; patched-2 protein; patched-like protein; protein patched homolog 1; Ptc; ptc1; ptc-1; ptc2; Ptch; PTCH protein +12b; PTCH protein +4'; PTCH protein -10; PTCH protein -3; PTCH protein -3,4,5; PTCH1; Ptch1 protein +12b; PTCH11; Ptch2; RP11-435O5.3 | |
| Full length human recombinant protein of human ERBB3 produced in SF9 cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.