Learn More
Patent Blue V, sodium salt
Codice prodotto. p-3598448 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10081251
Marca: Thermo Scientific Acros 339330050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 20262-76-4 | C27H31N2NaO7S2 | 582.662 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20262-76-4
Formula molecolare C27H31N2NaO7S2
Molecular Weight (g/mol) 582.662
Numero MDL MFCD09608138
InChI Key PMLFOMWMYRKZRF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo m-Hydroxytetraethyldiaminotriphenylcarbinol anhydride disulfonic acid, sodium salt, Acid Blue 3
PubChem CID 9916325
IUPAC Name sodium;4-[[4-(diethylamino)phenyl]-(4-diethylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-6-hydroxybenzene-1,3-disulfonate
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Patent blue V, sodium salt
Contenuto di colorante 80% min.
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 582.67
Imballaggio Glass bottle
Colore Blue/Green
Quantità 5 g
Forma fisica Crystalline Powder