missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DiscoverX PathHunter™ CHO-K1 GPR171 β-Arrestin Orphan GPCR Cell Line
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Dimensione della confezione:
2 fiale
Descrizione
The PathHunter™ GPR171 cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand based activation of GPR171 GPCR activity via detection of β-arrestin recruitment. This product uses EFC technology (www.discoverx.com/technologies-platforms/enzyme-fragment-complementation-technology). The included cell line overexpresses PK-tagged GPR171 and EA-tagged β-Arrestin 2. Activation of GPR171 stimulates the recruitment of β-Arrestin 2 and produces EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells. Orphan receptor with unknown ligand.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | β-Arrestin recruitment |
| Linea cellulare | CHO-K1 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | GPR171 |
| Numero di accesso | NM_013308 |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto