missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiscoverX PathHunter™ CHO-K1 TAAR5 β-Arrestin Orphan GPCR Cell Line

Codice prodotto. 17313709
Encompass
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Dimensione della confezione:
2 fiale
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17313709

Marca: DiscoverX 930718C2

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The PathHunter™ CHO-K1 TAAR5 β-Arrestin Orphan GPCR Cell Line measures TAAR5 (GPCR) activity via recruitment of β-Arrestin2. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.

The PathHunter™ TAAR5 cell line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This cell line enables assessment of ligand (e.g. methylamines) based activation of TAAR5 GPCR activity via detection of β-arrestin recruitment. This product uses EFC technology (www.discoverx.com/technologies-platforms/enzyme-fragment-complementation-technology). The included cell line overexpresses PK-tagged TAAR5 and EA-tagged β-Arrestin 2. Activation of TAAR5 stimulates the recruitment of β-Arrestin 2 and produces EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.

Specifica

Assay Entry β-Arrestin recruitment
Linea cellulare CHO-K1
Da utilizzare con (applicazione) Cell Lines
Quantità 2 Vials
Target Entry TAAR5
Numero di accesso NM_003967.2
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato