Learn More
DiscoverX PathHunter™ Jurkat NFAT Pathway Reporter Cell Line
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Dimensione della confezione:
2 fiale
Descrizione
The PathHunter™ Jurkat NFAT Pathway Reporter Cell Line is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) affecting the NFAT pathway. This cell line enables assessment of NFAT pathway stimulation based on changes in the expression of a NFAT response element-driven reporter protein. This product uses EFC technology. The included cell line expresses PL-tagged reporter protein under the control of a NFAT pathway-inducible transcriptional response element. Pathway activation induces expression of the PL-tagged protein, allowing detection of EFC signal upon addition of EA-containing detection reagent. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | NFAT pathway stimulation |
| Linea cellulare | Jurkat |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Primary Agonist | Anti-CD3 antibody [OKT3] |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | NFAT |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.