Learn More
DiscoverX PathHunter™ U2OS FcγRIIa Clustering Cell Line
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Descrizione
The Path Hunter FcγRIIa clustering cell line is a stable, engineered cell line designed to increase signal produced from a Checkpoint Cell Line via antibody-mediated crosslinking of the receptors. This product is a companion product used to determine cross-linking based increases in potency of agonist antibodies. The cell line included overexpresses FcγRIIa Fcg receptor. When co-cultured with a Checkpoint Cell Line in the presence of agonist antibody, the Fcg receptor binds to the antibody, inducing receptor clustering. The induced receptor clustering leads to increased activation and downstreamsignaling, leading to increased EFC signal production. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | Receptor Clustering |
| Linea cellulare | U2OS |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | FcγRIIa |
| Numero di accesso | NM_001136219.1 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.