Learn More
DiscoverX PathHunter™ U2OS INSRa Functional Assay
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Descrizione
The PathHunter™ U2OS INSRa Functional Assay provides an easy-to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) targeting RTKs. This kit assesses RTK activation via detection of activated INSRa dimerization-induced SH2 domain protein recruitment. This product uses EFC technology. The included cell line overexpresses PK-tagged INSRa and an EA-tagged SH2 domain protein. Upon ligand-induced receptor activation, SH2-EA recruitment leads to production of EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | SH2 Recruitment |
| Linea cellulare | U2OS |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Primary Agonist | Insulin, Human |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | INSRa |
| Numero di accesso | NM_001079817 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.