missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiscoverX PathHunter™ U2OS KDR Activity Assay

Codice prodotto. 17323989
Encompass
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Dimensione della confezione:
2 fiale
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17323989

Marca: DiscoverX 930903C3

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The PathHunter™ U2OS KDR Activity Assay measures KDR receptor tyrosine kinase activity via ligand-induced SH2 domain protein recruitment. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.

The PathHunter™ KDR RTK Activity cell line is a stable, engineered cell line for use in studying small molecule drug candidates targeting RTKs. This cell line enables assessement of RTK activation via detection of resulting KDR phosphorylation-induced SH2 domain protein recruitment. This product uses EFC technology. The included cell line overexpresses a PK-tagged engineered fusion of the catalytic domain of KDR to the extracellular ligand binding domain of EGFR alongside an EA-tagged SH2 domain protein. Upon ligand induced receptor activation, cross-phosphorylation of the receptor leads to SH2-EA recruitment and production of EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.

Specifica

Assay Entry SH2 Recruitment
Linea cellulare U2OS
Da utilizzare con (applicazione) Cell Lines
Primary Agonist Recombinant Human EGF
Quantità 2 Vials
Target Entry KDR
Numero di accesso NM_005228.3
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato