Learn More
DiscoverX PathHunter™ U2OS mPD-L1 Ligand Cell Line
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Dimensione della confezione:
2 fiale
Descrizione
The PathHunter U2OS mPD-L1 Ligand cell line is a stable, engineered cell line designed for use with mPD-L1 Checkpoint Signaling Cell Lines. When co-cultured, the mPD-L1 expressed in this cell line will induce activity of mPD-L1 receptors, which may be assayed through SH2 domain protein recruitment. This product is a companion product designed to work with Immunoglobulin Superfamily Checkpoint Assays. The cell line included overexpresses mPD-L1 cell surface ligand. When co-cultured with the corresponding Checkpoint Signaling Cell Line, the mPD-L1 ligand binds to the checkpoint receptor, inducing receptor activity. This receptor activity leads to recruitment of the relevant SH2 domain protein to the checkpoint receptor inside the receptor cell line and production of EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | Ligand Presenting |
| Linea cellulare | U2OS |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Primary Agonist | Anti-mPD-L1 Antibody |
| Quantità | 2 Vials |
| Numero di accesso | NM_021893 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.