Learn More
DiscoverX PathHunter™ U2OS RANK-IκB Functional Assay
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Descrizione
The PathHunter™ U2OS RANK-IκB Functional Assay is a stable, engineered cell line for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting the NFκB pathway. This cell line enables detection of IκB levels, allowing for assessment of NFκB pathway activation-induced IκB degradation. This product uses EFC technology. The cell line included overexpresses IκB target protein fused to PL alongside untagged RANK. EA is contained in the detection reagent. Upon pathway-activation-induced degradation of IκB EFC signal is lost. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifica
Specifica
| Assay Entry | NFκB pathway activation-induced IκB degradation |
| Linea cellulare | U2OS |
| Formato | 2 vials |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cell Lines |
| Primary Agonist | sRANKL |
| Quantità | 2 Vials |
| Target Entry | RANK-IκB |
| Numero di accesso | NM_003839.3 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.