missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DiscoverX PathHunter™ U2OS TrkB-P75 Functional Assay

Codice prodotto. 17323349
Encompass
Click to view available options
Quantità:
2 Vials
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17323349

Marca: DiscoverX 930530C3

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The PathHunter™ U2OS TrkB-P75 Functional Assay measures TrkB-P75 receptor tyrosine kinase activity via ligand-induced SH2 domain protein recruitment. This cell line ships as two vials of cryopreserved cells.

The PathHunter™ U2OS TrkB-P75 Functional Assay provides an easy-to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) targeting RTKs. This kit assesses RTK activation via detection of activated TrkB and P75 dimerization-induced SH2 domain protein recruitment. This product uses EFC technology. The included cell line overexpresses PK-tagged TrkB and an EA-tagged SH2 domain protein. It also overexpresses an untagged coreceptor, P75 Upon ligand-induced receptor activation, SH2-EA recruitment leads to production of EFC signal. This stable modified cell line is provided as two vials of cryopreserved cells.

Specifica

Assay Entry Receptor Activation
Linea cellulare U2OS
Formato 2 vials
Da utilizzare con (applicazione) Cell Lines
Primary Agonist Recombinant Human BDNF
Quantità 2 Vials
Target Entry TrkB-P75
Numero di accesso NM_006180
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato