Learn More
Pazopanib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16473708
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
Codice prodotto. 16473708
Marca: Medchem Express HY10208
MedChemExpress Pazopanib (GW786034) is a novel multi-target inhibitor of VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFRβ, c-Kit, FGFR1, and c-Fms with IC50s of 10, 30, 47, 84, 74, 140 and 146 nM, respectively.
Pazopanib (GW786034) is a novel multi-target inhibitor of VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFRβ, c-Kit, FGFR1, and c-Fms with IC50s of 10, 30, 47, 84, 74, 140 and 146 nM, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Pazopanib
CAS 444731-52-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H23N7O2S
Quantità 10 mg
Sinonimo GW786034
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (142.85 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC(NC2=NC=CC(N(C3=CC4=NN(C(C)=C4C=C3)C)C)=N2)=CC=C1C)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 437.52
Peso formulazione 437.52
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.