Learn More
PBB-No. 209 50 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 mL |
| Concentrazione | 50 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvente o matrice | Isooctane |