missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PBEF/Visfatin/NAMPT Antibody (Alt-100) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28222JF585
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
PBEF/Visfatin/NAMPT Monoclonal antibody specifically detects PBEF/Visfatin/NAMPT in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifica
| PBEF/Visfatin/NAMPT | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| EC 2.4.2.12, MGC117256, NAmPRTase, Nampt, nicotinamide phosphoribosyltransferase, PBEF1110035O14Rik, PBEF1DKFZp666B131, Pre-B cell-enhancing factor, pre-B-cell colony enhancing factor 1, Pre-B-cell colony-enhancing factor 1, VF, VISFATIN | |
| NAMPT | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology, Innate Immunity | |
| 10135 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Alt-100 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto