Learn More
IBA Lifesciences CD81 Isolation Kit for FABian™
Codice prodotto. p-7139080 Sfoglia Tutto IBA Lifesciences Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Kit, Human
10 Kits, Human
Dimensione della confezione:
1 set
10 sets
Codice prodotto. 15809784
Marca: IBA Lifesciences 66015001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
IBA Lifesciences™ CD81 Isolation Kit for FABian™ is for reversible cell isolation delivering label-free target cells.
  • The kit is used for the selection of PBMCs from whole blood or buffy coat in conjunction with the FABian™ system.
  • It includes CD81 Fab-Strep (human), the Cell Isolation Column, Cell Isolation Buffer, Biotin for Cell Elution and tubes and a luer lock adapter with the syringe.
  • Each kit is sufficient for one FABian™ run to isolate cells from 9mL whole blood.
Specifica
Product Type Cell Isolation Kit
Content And Storage 2°C to 8°C
Donor Source Human Whole Blood
Da utilizzare con (applicazione) Isolation of label-free cells
Sufficiente per 9 mL Whole Blood
Quantità 1 Kit, Human