Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tappi a vite rossi PBT con apertura
Codice prodotto. 10692462
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
9.5 mm
11 mm
15 mm
20 mm
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10692462
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01321025
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Colore Rosso
Da utilizzare con (applicazione) Screw thread tubes
Include DIN thread (GL) and aperture
Materiale PBT
Temperatura max (sistema metrico) 180 °C
Quantità Confezione da 10
Materiale della vite PBT
Linea di prodotti Cap
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 25
Product Type Screw Cap
Diametro (sistema metrico) 15 mm