Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tappi a vite rossi PBT con apertura
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
9.5 mm
11 mm
15 mm
20 mm
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Colore | Rosso |
| Da utilizzare con (applicazione) | Screw thread tubes |
| Include | DIN thread (GL) and aperture |
| Materiale | PBT |
| Temperatura max (sistema metrico) | 180 °C |
| Quantità | Confezione da 10 |
| Materiale della vite | PBT |
| Linea di prodotti | Cap |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 25 |
| Product Type | Screw Cap |
| Vedi altri risultati |