Learn More
Thermo Scientific PC Screw Cap Tube
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 x 94 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PC Screw Cap Tube, 94 mL x 1, 38 x 105 mm, for SA-800 rotor
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 x 94 mL |
| Materiale | Polycarbonate |
| Da utilizzare con | SA-800 Rotor |
| Capacità (sistema imperiale) | 3.2 oz. |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Altezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 38 mm |
| Product Type | Centrifuge Tube |