Learn More
Thermo Scientific PC Tube, 100 mL
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 100 mL PC Tube
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Materiale | Polycarbonate |
| Capacità (sistema imperiale) | 3.4 oz. |
| Product Type | Centrifuge Tube |