Learn More
PCDHB12 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | PCDHB12 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.32 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16832484
|
Proteintech
14020-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16822484
|
Proteintech
14020-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Potential calcium-dependent cell-adhesion protein. May be involved in the establishment and maintece of specific neuronal connections in the brain.Specifica
| PCDHB12 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q9Y5F1 | |
| 56124, 93883 | |
| PCDHB12 Fusion Protein Ag5135 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PCDHB12 |
| 0.32 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| PCDH beta 12, PCDH BETA12, PCDHB12, protocadherin beta 12 | |
| PCDHB12 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |