missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PCNA Antibody (PCNA/694), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-47835F
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
PCNA Monoclonal antibody specifically detects PCNA in Human, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Specifica
| PCNA | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| cyclin, DNA polymerase delta auxiliary protein, MGC8367, proliferating cell nuclear antigen | |
| Recombinant full length human PCNA protein (Uniprot: P12004) | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Base Excision Repair, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Polymerases, DNA Repair, Loading Controls, Stem Cell Markers | |
| 5111 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PCNA/694 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Canine | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto