Learn More
PCNP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | PCNP |
|---|---|
| Concentrazione | 0.5 mg/mL |
| Applicazioni | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16848083
|
Proteintech
11180-2-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16838083
|
Proteintech
11180-2-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
PCNP is a protein coding gene, and may be involved in cell cycle regulation.Specifica
| PCNP | |
| Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Q6P8I4, Q7TP40, Q8WW12 | |
| 288165, 57092, 76302 | |
| PCNP Fusion Protein Ag1663 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PCNP |
| 0.5 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| PCNP | |
| Pcnp | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |