Learn More
BRAND™ Strisce di provette e strisce di tappi per PCR
Codice prodotto. p-6814345 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 80
Codice prodotto. 10643303
Marca: BRAND™ 781282
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In polipropilene senza lubrificanti o additivi chimici che possono contaminare i reagenti e i campioni. Le provette per PCR BrandTech™ in strip da 12 sono autoclavabili ed esenti da RNasi, DNasi e DNA. Pareti uniformi e sottili per garantire un eccellente trasferimento termico, preciso e costante. Con o senza tappi e ordinabili separatamente.
BRAND™ PCR Tube Strips offer exceptional and versatile performance for PCR or qPCR setups, medium-throughput applications, and other workflows requiring precise thermal transfer and high cleanliness. Made from high-quality virgin polypropylene, these tubes ensure reliable results with features that enhance usability and sample integrity. Key features include:
  • BIO-CERT™ PCR QUALITY: Certified free of human DNA, RNase, DNase, pyrogens, and PCR inhibitors, ensuring the highest level of cleanliness for sensitive PCR applications.
  • Superior Heat Transfer: Extra thin-walled tubes optimize thermal transfer during PCR, reducing cycle times and providing consistent performance over a wide temperature range.
  • User-Friendly Features: Numbered wells provide clear and easy identification.
  • Individually Attached Flat Caps: Feature three connectors for added rigidity, making them ideal for real-time qPCR.
  • Individually Attached Domed Caps: Equipped with a single connector, allowing for easy separation and convenient use.
  • High-Quality Construction: Manufactured from high-quality virgin resins without lubricants or chemical additives.
  • Autoclavable: Designed to withstand autoclaving at 121°C (2 bar) in compliance with DIN EN 285.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Certified RNase/DNase-free
Formato Strip Plate
Coperchio Without Lid
Autoclavabile Autoclavable
Colore Yellow
Materiale Polypropylene
Total Volume (Metric) Well 0.2 mL
Senza Dnasi Yes
Quantità 125/Pk.
Senza RNasi Yes