Learn More
BRAND™ Strisce di provette e strisce di tappi per PCR
In polipropilene senza lubrificanti o additivi chimici che possono contaminare i reagenti e i campioni. Il tappi BrandTech™ PCR in strip da8- sono autoclavabili e privi di RNasi, DNasi e DNA. I tappi a cupola sono disponibili in diversi colori per l'identificazione dei campioni.
Marca: BRAND™ 781344
31.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.26800kg
Descrizione
Manufactured from high-quality virgin plastics for excellent, reproducible results in most PCR applications, and are manufactured without lubricants or chemical additives that can contaminate reagents and samples.- Available flat or domed
- The domed caps are available in a variety of colors for sample identification
- Autoclavable
- RNase-, DNase-, and DNA-free.
Specifica
Blue | |
Domed | |
Polypropylene | |
Yes | |
Autoclavable | |
Single-use |
Microplates | |
Non-sterile | |
Yes | |
8-strip Domed Cap | |
Yes | |
Cap Strip |