Learn More
BRAND™ Strisce di provette e strisce di tappi per PCR
Codice prodotto. p-6814344 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Clear
Green
Rose
Trasparente
Yellow
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Microplates
Thermal cycler
qPCR plates
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 300
Formato:
Domed
Flat
Piatto
Codice prodotto. 10608131
Marca: BRAND™ 781340
In polipropilene senza lubrificanti o additivi chimici che possono contaminare i reagenti e i campioni. Il tappi BrandTech™ PCR in strip da8- sono autoclavabili e privi di RNasi, DNasi e DNA. I tappi a cupola sono disponibili in diversi colori per l'identificazione dei campioni.
  • Exceptional Quality and Purity: BIO-CERT™ PCR QUALITY ensures caps are free from human DNA, RNase, DNase, pyrogens, and PCR inhibitors.
  • Secure Sealing: Designed to reliably seal PCR strips and plates with 24-, 48-, or 96-wells, effectively protecting your samples from evaporation and contamination.
  • Perfect Compatibility: Optimally shaped to match BRAND™ PCR tube strips and plates, ensuring easy opening and closing. They are also compatible with most other manufacturers, offering flexibility for your workflow.
  • Contamination Prevention: Equipped with side tabs for precise positioning and a small opening attachment on each cap to prevent direct contact with the interior.
  • qPCR-Ready Transparency: Highly transparent flat caps enable accurate fluorescence measurement, making them ideal for qPCR applications.
  • Enhanced Sealing with Domed Caps: Domed caps provide a stronger sealing effect when used with thermal cyclers lacking pressure sensors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermal cycler
Forma Strisce
Sterilità Non-sterile
Materiale Polipropilene
Senza Dnasi
Senza RNasi
Tipo di chiusura 8-strip Domed Cap
Autoclavabile
Closure Included Yes
Monouso Single-use
Product Type Strip di tappi