Learn More
Eppendorf™ Refrigeratore per PCR
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Rosa
Rosa/blu
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Descrizione
- Mantiene una temperatura del campione di 0°C per oltre un'ora, quindi cambia colore quando la temperatura ha superato 7°C
- Superiore a un bagno di ghiaccio, facile da maneggiare, di ingombro ridotto e senza contaminazione, un prodotto ideale per le reazioni PCR
- La temperatura delle singole provette è indicata dal colore dei singoli fori
- Il congelamento dei campioni viene impedito dal contorno conico appositamente sviluppato
- Raffreddamento di aggregati nel formato universale a 96 pozzetti per provette per PCR da 0.2 ml e 0.5 ml, strisce di provette, piastre e provette singole
Specifikationer
Specifikationer
| Da utilizzare con (applicazione) | Preparazione reazione PCR |
| Tipo | Refrigerante PCR |
| Colore | Rosa/blu |
| Capacità (sistema metrico) | 0.2 ml |
| Capacità | 96 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering