Learn More
Fisher BioReagents™ PCR Nucleotide Mix
Codice prodotto. 10091743
Click to view available options
Quantità:
200 μL
1000 μL
Dimensione della confezione:
1mL
200µL
Codice prodotto. 10091743
Marca: Fisher BioReagents™ BP25651
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A premixed 10mM solution of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP used for PCR
  • Functionally tested in PCR
  • High purity: >98% triphosphate
  • Supplied as 10mM solution in purified water (pH 7.5)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Liquid
pH 7.5
Content And Storage -20°C
Concentrazione 10 mM
Purezza >98%
Quantità 1000 μL
Colore Colorless
Da utilizzare con (applicazione) PCR