Learn More
Grant Instruments PCR Plate Rotor for LMC-56
Click to view available options
Capacità:
2 x 96-well Plates
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Swing-out rotor for 2 x standard 96-well microtitre plates
- Compatible with skirted PCR plates, deepwell plates up to 45 mm
- For use with LMC-56
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo | Swing-out Rotor |
| Capacità | 2 x 96-well Plates |
| RCF max | 560 x g |
| Velocità max | 2,000 rpm |
| Raggio (sistema metrico) | 100 mm |
| Net Weight | 1 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LMC-56 |
| Diameter (Metric) Outside | 200 mm |
| No. of Places | 2 |
| Vedi altri risultati |