Learn More
Labcon PCR Plate Sealing Film
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Polypropylene
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Sealing film
- Polypropylene
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Colore | Natural |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Quantità | 100 Sheets/Pk. |
| Da utilizzare con (applicazione) | PCR |
| Shipping Condition | RT |
| Product Type | Refillable |
| Product Line | PurePlus |
| Vedi altri risultati |